Få mere at vide
Kieselguhr, Pure, White, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10234200 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10234200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/0090/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Fysisk form Powder Solid
Farve White
Mængde 1 kg
CAS 61790-53-2
Emballage Plastic Powder Jar
Molekylær formel O2Si
MDL nummer 132803