Få mere at vide
Kieselgur, ren, vasket med syre, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073243 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Plastfad
Plastpulverkrukke
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10385850
Brand: Fisher Chemical K/0100/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Fysisk form Solid
Farve Gray
Mængde 500 g
pH 9 to 10
CAS 61790-53-2
Emballage Plastpulverkrukke
Molekylær formel O2Si
MDL nummer 132803