Få mere at vide
Kieselgur, ren, vasket med syre, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10763991 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Plastfad
Plastikpulverglas
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763991 1 kg Plastfad 1kg
10385850 500 g Plastikpulverglas 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763991 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/0100/60
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Fysisk form Fast stof
Farve Grå
Mængde 1 kg
pH 9 til 10
CAS 61790-53-2
Emballage Plastfad
Molekylær formel O2Si
MDL nummer 132803
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kieselguhr
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.