Tekniske data
| Fysisk form | Fast stof |
| Farve | Grå |
| Mængde | 500 g |
| pH | 9 to 10 |
| CAS | 61790-53-2 |
| Emballage | Plastikpulverglas |
| Molekylær formel | O2Si |
| MDL nummer | 132803 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Kieselguhr
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.