Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Nyretoksicitet Panel 2, 9plex
Artikelnummer. 17806382
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17806382 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17806382 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX09015856901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21080.00 DKK
    14756.00 DKK / Pakke med 96
    Spare 6324.00 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
De ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 2 9plex muliggør forskning i nefrotoksicitet ved at analysere 9 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi.
De ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 2 9plex muliggør forskning i nefrotoksicitet ved at analysere 9 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Samtidig påvisning af disse mål kan hjælpe med at få mere information om nyrefunktioner og nefrotoksicitet under lægemiddeludviklingsstudier.
Målliste [perleområde]: alfa-1-mikroglobulin [77], beta-2-mikroglobulin (B2M ) [21], cystatin C [34], EGF [56], NGAL [14], osteopontin (OPN) [67], TFF3 (trefoil faktor 3) [30], TIMP-1 [26], uromodulin [39]
Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Det kan ikke kombineres med simplekser eller andre paneler. Det supplerer ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 1 11plex (Kat. nr. EPX110-15855-901), der giver 11 yderligere proteinmål inden for samme forskningsområde.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg vores ProcartaPlex Immunoassays side for mere information og tilgængelige produkter.
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Reproducerbare, pålidelige resultater —valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
  • Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
  • Veletableret Luminex teknologi —højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig påvisning og kvantificering af op til 65 proteinmål i en –enkelt 25 50μ —L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Ikke-kombinerbar
Perletype Magnetisk
Perleregion Alfa-1-mikroglobulin [30], Beta-2-mikroglobulin (B2M ) [21], Cystatin C [34], EGF [56], NGAL [14], Osteopontin (OPN) [67], TFF3 (Trefoil Factor 3) [30], TIMP-1 [26], Uromodulin [39]
Assay følsomhed Se produktdokumentation
Analyseområde Se produktdokumentation
Format Multiplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
High-throughput kompatibilitet Nej
Interassay CV Se produktdokumentation
Intraassay CV Se produktdokumentation
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Urin, Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Urin, Serum, Plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Indhold og opbevaring 1 hætteglas Capture Beads (50x)
1 hætteglas biotinyleret detektionsantistof (50x)
2 hætteglas Standard Mix 17 (lyofiliseret)
2 hætteglas Standard Mix 18 (lyofiliseret)
Opbevares ved 2-8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Toksikologi, Immunologi