Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Nyretoksicitet Panel 1, 11plex
Beskrivelse
ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 1 11plex muliggør forskning i nefrotoksicitet ved at analysere 11 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Samtidig påvisning af disse mål kan hjælpe med at opnå mere information om nyrefunktioner og nefrotoksicitet under lægemiddeludviklingsstudier.
Panelet leveres i et færdigbrugsformat med individuelle hætteglas af fangst- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Det kan ikke kombineres med simplexer eller andre paneler. Det supplerer ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 2 9plex (Kat. Nr. EPX090-15856-901), som leverer 9 yderligere proteinmål inden for samme forskningsområde.
ProcartaPlex Forudkonfigurerede paneler testes grundigt for analytkombination, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre assayen.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg vores ProcartaPlex side om immunoassays for mere information og tilgængelige produkter.
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
- Reproducerbare, pålidelige resultater – valideret som panel efter den højeste industristandard, inklusive proteinmål-kombinabbilitet og krydsreaktivitetstestning
- Flere resultater pr. prøve – måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
- Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform – til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling)-teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 65 proteinmål i en enkelt 25-50 μ –L prøve—fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Perlerne Luminex i assayet ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne Luminex xMAP (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, , og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det ønskede protein. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
Målliste [perleregion]: calbindin [37], clusterin (APO-J) [72], GSTA1 (glutathion S-transferase A1) [42], IL-18 [66], IP-10 (CXCL10) [22], KIM-1 (TIM-1/HAVCR1) [53], MCP-1 (CCL2) [51], osteoactivin (GPNMB) [29], RBP4 (retinolbindende protein 4) [33], renin [46]; og VEGF-A [78]
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Ikke-kombinerbar |
| Perletype | Magnetisk |
| Perleregion | Calbindin [37], Clusterin (APO-J) [72], GSTA1 (Glutathion S-transferase A1) [42], IL-18 [66], IP-10 (CXCL10) [22], KIM-1 (TIM-1/HAVCR1) [53], MCP-1 (CCL2], R42, BBPo) [51 (NGP2) [51 (Retinolbindende protein 4) [33], Renin [46], VEGF-A [78] |
| Assay følsomhed | Se produktdokumentation |
| Analyseområde | Se produktdokumentation |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.