missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abnova™ KIAA0423 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293T |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Oversigt | KIAA0423 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genadgangsnr. | BC057255 |
| Molekylvægt (g/mol) | Theoretical M.W. 107kDa |
| Plasmid | pCMV-KIAA0423 full-length |
| Kvalitetskontrol test | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIAA0423 antibody (Mfr. No. H00023116-B01) by Western Blot. |
| Mængde | 100 μL |
| Opbevaringsbuffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Værtsarter | Human |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion