missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ki16425, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098903
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16475618

Brand: Medchem Express HY13285

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ki16425 (Debio 0719) is a subtype-selective, competitive antagonist of the EDG-family receptors, LPA1 and LPA3 with Kis of 0.34 μM and 0.93 μM, respectively. Ki16425 (Debio 0719) reduces the LPA-induced activation of p42/p44 MAPK. Ki16425 can also inhibit LPA-induced dephosphorylation of Yes-associated protein (YAP)/TAZ in HEK293A cells.

Ki16425 (Debio 0719) is a subtype-selective, competitive antagonist of the EDG-family receptors, LPA1 and LPA3 with Kis of 0.34 μM and 0.93 μM, respectively. Ki16425 (Debio 0719) reduces the LPA-induced activation of p42/p44 MAPK. Ki16425 can also inhibit LPA-induced dephosphorylation of Yes-associated protein (YAP)/TAZ in HEK293A cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ki16425
Fysisk form Solid
CAS 355025-24-0
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H23ClN2O5S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Debio 0719
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM)
SMIL ClC1=C(C=CC=C1)C(C)OC(NC2=C(ON=C2C)C3=CC=C(C=C3)CSCCC(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 474.96
Formel vægt 474.96
Procent renhed 98.11%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.