Få mere at vide
Unity Lab Services™ KI-test for biosikkerhedsskab (≤ 1,5 m2)
Artikelnummer. 17879602
Skift visning
Varighed:
1 dag
Artikelnummer. Varighed
17879602 1 dag
1 options
Stærkt anbefalet (og nogle gange påkrævet) ud over grundlæggende certificering (del nr. BSCCERT)
Artikelnummer. 17879602 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. BSCKI15S
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Stærkt anbefalet (og nogle gange påkrævet) ud over grundlæggende certificering (del nr. BSCCERT)
Europæisk KI-test for biosikkerhedsskabe 1,5 mt eller smallere; Udstyr er påkrævet for at bestå certificering før denne service; Påkrævet for Storbritannien. Dette er en tilføjelse til STARTBSC[PF]
  • Udstyr skal bestå EN12469-certificering forud for denne test
  • Påkrævet for Storbritannien
  • Dette er en tilføjelse til STARTBSC[PF] for nyt udstyr og en tilføjelse til BSCCERT for eksisterende udstyr
  • Inkluderer rejser og arbejde, medmindre der er behov for omfattende rejser
  • Alle tillægsarbejder, f.eks. ventetid eller korrigerende arbejder, vil blive faktureret yderligere i henhold til vores seneste gældende serviceprisliste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskabe
Certificeringer/compliance BS EN 12469 (Europa) eller NSF 49 (USA)
Varighed 1 dag
Produkttype Europæisk KI-test
Produktlinje Thermo Scientific
Servicetilbud Ydelsestest