missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Ki 8751
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18004702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18004702 50 mg
18024932 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18004702 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2542/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective VEGFR-2 inhibitor

Ki 8751 is a potent, selective inhibitor of VEGFR-2 tyrosine kinase (IC50 = 0.9 nM). Displays some inhibitory activity towards c-Kit, PDGFRα and FGFR-2 (IC50 values range from 40 to 170 nM) but is highly selective over other receptor tyrosine kinases (IC50 > 10000 nM for FGFR-2, EGFR and HGFR). Inhibits VEGF-stimulated proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) and inhibits tumor growth in vivo; antiangiogenic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2,4-Difluorophenyl)-N'-[4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]-2-fluorophenyl]urea
CAS 228559-41-9
Analyseprocentområde >97%
Mængde 50 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C24H18F3N3O4
Formel vægt Observed MW: 469.41

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.