missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KI-7

Beskrivelse
KI-7 is an adenosine A2B receptor positive allosteric modulator. Potentiates the NECA (Cat. No. 1691) -induced increase in cAMP production in CHO cells expressing A2B receptors. Also potentiates the effects of NECA and the A2B receptor agonist BAY 60-6583 (Cat. No. 4472) in mediating osteoblast differentiation from MSCs in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-Oxo-N-phenyl-1-(phenylmethyl)-1H-indole-3-acetamide |
| CAS | 1489263-00-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C23H18N2O2 |
| Formel vægt | 354.4 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?