Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
Brand: Epredia™ RM-9106-S
Beskrivelse
Ki-67 is a nuclear protein, which is expressed in proliferating cells. Ki-67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiescent) phase are negative for this protein.Host Species: Rabbit
Clone: SP6
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
Positive Control: Spleen, tonsil, or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Tekniske data
| Ki-67 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein | |
| IVD | |
| Primary | |
| Concentrated |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SP6 | |
| Rabbit | |
| 1 mL | |
| Cancer and Tumor Biology | |
| Human | |
| IgG |
Sikkerhed og håndtering
- APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalord
- Fare
Farekategori
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.