Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ki 20227
Beskrivelse
Inhibitor of c-Fms tyrosine kinase (M-CSFR, CSF1R) (IC50 values are 2, 12, 217 and 451 nM for c-Fms, VEGFR-2, PDGFRβ and c-Kit respectively). Does not inhibit Flt3, EGFR or c-Src. Suppresses osteoclast differentiation and osteolysis in a rat bone metastasis model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ki 20227 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 480.54 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.539 |