missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ki 16425

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
Beskrivelse
Ki 16425 is an antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1 and LPA3 (Ki values are 0.25 and 0.36 μM respectively, in a GTPγS binding assay). Blocks LPA-induced dephosphorylation of Yes-associated protein (YAP) and WW domain-containing transcription regulator protein 1 (TAZ), inhibiting the Hippo signaling pathway, in HEK293A cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[[[4-[4-[[[1-(2-Chlorophenyl)ethoxy]carbonyl]amino]-3-methyl-5-isoxazolyl]phenyl]methyl]thio]propanoic acid |
| CAS | 355025-24-0 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C23H23ClN2O5S |
| Formel vægt | Observed MW: 474.96 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion