missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
KHS101 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
KHS101 hydrochloride could selectively induce a neuronal differentiation phenotype and interacts with transforming acidic coiled-coil-containing protein 3 (TACC3).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KHS101 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1784282-12-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H22ClN5S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 160 mg/mL (425.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (26.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | [H]Cl.CC(CNC1=NC(NCC2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2)=NC=C1)C |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?