missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
KHK-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
KHK-IN-1 hydrochloride is a potent ketohexokinase (KHK) inhibitor with IC50 of 12 nM, interacts with Asp-27B in the ATP-binding region of KHK.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KHK-IN-1 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1303470-48-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H27ClN8S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (54.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (31.13 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | [H]Cl.CSC(C=CC=C1)=C1NC2=NC(N3CCNCC3)=NC4=C2N=CN=C4NCC5CC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.01 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?