Få mere at vide
Khellin, TRC
Artikelnummer. 30179033
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30179033 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK4320001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Khellin (Visammin)
CAS 82-02-0
Molekylær formel C14 H12 O5
Mængde 1 g
Synonym 5H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 4,9-dimethoxy-7-methyl-, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxo-1,8-dioxabenz[f]indene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g]-1,2-chromene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g][1]benzopyran, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furano-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furo-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-6,7-furanochromone, Amicardien, Amicardine, Amikellin, Ammipuran, Ammispasmin, Ammivin, Ammivisnagen, Benecardin, Benekardin, Cardio-khellin, Corafurone, Coronin, Eskel, Gynokhellan, Gynokhellin, Hkelfren, Kalangin, Kelamin, Kelicor, Kelicorin, Kellosal, Keloid, Khelfren, Khelisem, Khellin, Khelline I, Khelloyd, Lynamine, Medekellin, Methafrone, NSC 25509, NSC 37744, NSC 8519, Norkel, Simeskellina, Vasokellina, Visammin, Viscardan, Visnagalin, Visnagen
InChI formel InChI=1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
SMIL COc1c2OC(=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13)C
IUPAC navn 4,9-dimethoxy-7-methylfuro[3,2-g]chromen-5-one
Molekylvægt (g/mol) 260.24
Formel vægt 260.0685