Få mere at vide
Khellin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11400936 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11400936 10 g
1 options
Artikelnummer. 11400936 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520209210
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Khellin
CAS 82-02-0
Molekylær formel C14H12O5
Mængde 10 g
Synonym khellin, visammin, amicardine, methafrone, coronin, amikellin, ammipuran, ammivisnagen, benecardin, corafurone
InChI nøgle HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=O)C2=C(C3=C(C(=C2O1)OC)OC=C3)OC
IUPAC navn 4,9-dimethoxy-7-methylfuro[3,2-g]chromen-5-one
Molekylvægt (g/mol) 260.245
PubChem CID 3828
ChEBI CHEBI:6133
Formel vægt 260.24