Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Khellin, 95 %
Artikelnummer. 16534214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16534214 25 g
16524214 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16534214 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461800250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 82-02-0 | C14H12O5 | 260.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-02-0
Molekylær formel C14H12O5
Molekylvægt (g/mol) 260.25
InChI nøgle HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4,9-dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-on
SMIL COC1=C2OC=CC2=C(OC)C2=C1OC(C)=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Khellin
Smeltepunkt 150,0 °C til 154,0 °C
Analyseprocentområde 95%
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Formel vægt 260.24