Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Khellin, 95 %
Artikelnummer. 16524214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524214 5 g
16534214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16524214 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-02-0
Molekylær formel C14H12O5
Molekylvægt (g/mol) 260.25
InChI nøgle HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4,9-dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-on
SMIL COC1=C2OC=CC2=C(OC)C2=C1OC(C)=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Khellin
Smeltepunkt 150.0°C to 154.0°C
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Formel vægt 260.24