Få mere at vide
Khasianine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Khasianine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O5S/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(16-12-20)29-30(26,27)28/h5-16,25H,1-4H3,(H,26,27,28) |
| Formel vægt | 426.15 |