missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

KH-CB19, MedChemExpress

Artikelnummer. 16438097
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16438097 5 mg
16431309 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16438097 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12828

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress KH-CB19 is a potent and highly specific inhibitor of the CDC2-like kinase isoforms 1 and 4 (CLK1/CLK4).

KH-CB19 is a potent and highly specific inhibitor of the CDC2-like kinase isoforms 1 and 4 (CLK1/CLK4).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale KH-CB19
CAS 1354037-26-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13Cl2N3O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (147.85 mM)
SMIL CCOC(C1=C(C2=C(C(Cl)=C(C=C2)Cl)N1C)/C(C#N)=C\N)=O.[(E)]
Molekylvægt (g/mol) 338.19
Formel vægt 338.19
Procent renhed 99.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.