Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KH-4-43
Artikelnummer. 30306125
Skift visning
5 mg
Artikelnummer.
30306125 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30306125 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8091/5
Selective CUL4 inhibitor
KH-4-43 is a selective CUL4 inhibitor (Kd = 83 nM). KH-4-43 inhibits the ubiquitination of CK1α by CRL4CRBN in vitro. Treatment of cells with KH-4-43 causes accumulation of the E3 CRL4 substrate CDT1. KH-4-43 suppresses the growth of human tumor xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7,8-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 2813310-07-3
Mængde 5 mg
Mål Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Molekylær formel C19H10ClF3N2O4
Renhed 0.98