Få mere at vide
KGW Isotherm™ KGW Isotherm
Artikelnummer. 15311271
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
15311271 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 15311271 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 17111
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 ml (kondensat), 1,2 L (kølevæske)
Materiale Rustfrit stål
Mængde Pakke m. 1 stk.
Type Kold fælde