Få mere at vide
Lonza™ KGM™ Keratinocytvækstmedium SingleQuots™ Kosttilskud og vækstfaktorer
Artikelnummer. 11675490
Skift visning
Celletype:
Keratinocytceller
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Celletype Pakningsstørrelse
11675490 Keratinocytceller Hver
1 options
Artikelnummer. 11675490 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC4131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 DKK
    1703.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 151.77 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kosttilskud og vækstfaktorsæt til brug med keratinocytbasalmedium.
  • Sælges separat SingleQuot™ kit til supplering af basalmedium.
  • En del af det fulde KGM™ Keratinocytcellevækstmedium BulletKit™ (katalognummer CC-3111), som består af basalmedium og kosttilskud pakket sammen.
  • Inkluderer følgende:
    • BPE Low Protein - ikke specifik
    • HEGF
    • Rekombinant humant insulin 0,5 %
    • Hydrocortisonopløsning
    • GA-1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytceller
Produkttype Kosttilskud og vækstfaktorer
Indhold og opbevaring BPE lavt proteinindhold - uspecifik, HEGF, rekombinant human insulin 0,5 %, hydrocortisonopløsning, GA-1000