Få mere at vide
Lonza™ KGM™ Guld keratinocyt vækstmedium SingleQuots™ Kosttilskud og vækstfaktorer
Artikelnummer. 11615090
Skift visning
Mængde:
0,5 til 2,0 ml viaLs
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11615090 0,5 til 2,0 ml viaLs Hver
1 options
Artikelnummer. 11615090 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 192152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2214.70 DKK
    1946.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 268.16 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Sælges separat supplement og vækstfaktorsæt til NHEK-normale humane epidermale keratinocytkulturer med høj og lav densitet.
  • Supplement og vækstfaktorsæt sælges separat fra basalmedier.
  • Kan bruges med 1 flaske 192060 (basal media).
  • Designet til at understøtte både klonal vækst og højdensitets keratinocytproliferation.
  • Understøtter overlegen vækst og morfologi af keratinocytter.
  • 1 x KBM™Gold™ Basalmedium (00192151), 500 ml
  • 1 x ™KGM ™Gold ™SingleQuots-tillægspakke (00192152) indeholdende:
    1 x hætteglas med naturligt låg med hydrocortison, 0,50 ml
    1 x Natural Cap-hætteglas med transferrin, 0,50 ml
    1 x ravfarvet hætteglas med adrenalin, 0,25 ml
    1 x hætteglas med rød hætte med GA-1000, 0,50 ml
    1 x orange hætteglas med BPE, 2,00 ml
    1 x hætteglas med grøn hætte med hEGF, 0,50 ml
    1 x lilla hætteglas med insulin, 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Høj- og lavdensitet NHEK-normale humane epidermale keratinocytkulturer
Mængde 0,5 til 2,0 ml viaLs