Få mere at vide
Lonza™ KGM™ Guld Keratinocyt Vækst Basal Medium
Artikelnummer. 11605090
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11605090
Brand: Lonza™ 192151
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Separat solgt keratinocytbasalmedium til NHEK-normale humane epidermale keratinocytkulturer med høj og lav densitet.
  • Keratinocyt basalmedium sælges separat fra kombinationsmediesæt.
  • Kan bruges med 1 sæt 192152 (keratinocytcellevækstmedium SingleQuots ).
  • Designet til at understøtte både klonal vækst og højdensitets keratinocytproliferation.
  • Understøtter overlegen vækst og morfologi af keratinocytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytceller
Mængde 500 mL
Format 500 ml flaske
Indhold og opbevaring KBM Guld Basal Medium