Få mere at vide
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminium Lille Flange Med Slangemundstykke
Brand:  VACUUBRAND™ 20662523
441.69 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10737841
  • 442.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Til 15 mm slange ID
1 stk.
Lille flange
Aluminium
KF DN 40 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminium Lille Flange Med Slangemundstykke > Til brug med: Til 15 mm slange ID