Få mere at vide
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminium Lille Flange Med Slangemundstykke
Artikelnummer. 10340262 Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
Til 10 mm slange ID
Til 15 mm slange ID
Artikelnummer. 10340262
Brand: VACUUBRAND™ 20662522