Få mere at vide
VACUUBRAND™ KF DN 25mm Aluminium Lille Flange Med Slangemundstykke
Artikelnummer. p-8004120 Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
Til 15 mm slange ID
Til 8 mm slange ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10160891
Brand: VACUUBRAND™ 20662519
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne flange med Vacuubrand™ pumper.
  • Aluminiumsflange med slangemundstykke
  • KD FN 25mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Til 15 mm slange ID
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Størrelse KF DN 25 mm
Type Lille flange