Beskrivelse
- Aluminiumsflange med slangemundstykke
- KD FN 25mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Til 15 mm slange ID |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | KF DN 25 mm |
| Type | Lille flange |