Få mere at vide
VACUUBRAND™ KF DN 10mm Rustfrit Stål Lille Flange Med Hun Slidfuge
Shop All Vacuubrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
NS 14/35
NS 19/38
Specifications
Specifications
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | NS 14/35 |
| Størrelse (metrisk) | KF DN 10 mm |
| Type | Lille flange |