Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher Apex tilbehør
Artikelnummer. 18466738 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
24 Kombihoved
96 DW Varmeblok
96 DW-hoved
96 KF Varmeblok
96 PCR-hoved
Kombinationshoved
Matrix varmeblok
PCR-pladevarmeblok
Pladeadapter
UV-lampe (udskiftning)
Varmeblok
Varmeblok 24
Varmeblok 96
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
18466738 Matrix varmeblok -
16552442 96 PCR-hoved Hver
16562442 Kombinationshoved Hver
16572442 96 DW-hoved -
16582442 24 Kombihoved Hver
16592432 PCR-pladevarmeblok Hver
16502442 96 KF Varmeblok -
16512442 96 DW Varmeblok -
16522442 Varmeblok -
16532442 Varmeblok 96 -
16542442 Varmeblok 24 Hver
16572452 Pladeadapter -
16582452 Pladeadapter -
16592452 UV-lampe (udskiftning) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 18466738 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24075970
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
KingFisher Apex er et fleksibelt system til forskellige typer prøvebehandlingsbehov, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein og celleoprensning fra praktisk talt enhver kilde.
KingFisher Apex er et fleksibelt system til forskellige typer prøvebehandlingsbehov, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein og celleoprensning fra praktisk talt enhver kilde. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet
  • Brugervenligt system til oprensning af prøver med høj kapacitet til automatisering af DNA/RNA-, protein- og celleoprensning
  • Giver alsidig og hurtig oprensning med reproducerbare resultater
  • Brugervenlig grænseflade med berøringsskærm, der giver brugeren mulighed for at kontrollere alle detaljer i applikationen og oprensningsprocessen
  • BindIx PC-software for ekstra bekvemmelighed
  • Omfattende udvalg af validerede protokoller til forskellige typer applikationer
  • Cloud-bibliotek til hurtig hentning af protokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Matrix varmeblok
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) DNA/RNA, protein og celleoprensning
Til brug med (udstyr) Kun til brug med KingFisher Apex
Mængde Hver