Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher Apex tilbehør
Artikelnummer. 16592432 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
24 Kombihoved
96 DW Varmeblok
96 DW-hoved
96 KF Varmeblok
96 PCR-hoved
Kombinationshoved
Matrix varmeblok
PCR-pladevarmeblok
Pladeadapter
UV-lampe (udskiftning)
Varmeblok
Varmeblok 24
Varmeblok 96
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
16592432 PCR-pladevarmeblok Hver
18466738 Matrix varmeblok -
16552442 96 PCR-hoved Hver
16562442 Kombinationshoved Hver
16572442 96 DW-hoved -
16582442 24 Kombihoved Hver
16502442 96 KF Varmeblok -
16512442 96 DW Varmeblok -
16522442 Varmeblok -
16532442 Varmeblok 96 -
16542442 Varmeblok 24 Hver
16572452 Pladeadapter -
16582452 Pladeadapter -
16592452 UV-lampe (udskiftning) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16592432 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24075910
KingFisher Apex er et fleksibelt system til forskellige typer prøvebehandlingsbehov, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein og celleoprensning fra praktisk talt enhver kilde.
KingFisher Apex er et fleksibelt system til forskellige typer prøvebehandlingsbehov, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein og celleoprensning fra praktisk talt enhver kilde. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet
  • Brugervenligt system til oprensning af prøver med høj kapacitet til automatisering af DNA/RNA-, protein- og celleoprensning
  • Giver alsidig og hurtig oprensning med reproducerbare resultater
  • Brugervenlig grænseflade med berøringsskærm, der giver brugeren mulighed for at kontrollere alle detaljer i applikationen og oprensningsprocessen
  • BindIx PC-software for ekstra bekvemmelighed
  • Omfattende udvalg af validerede protokoller til forskellige typer applikationer
  • Cloud-bibliotek til hurtig hentning af protokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype PCR-pladevarmeblok
Format 96
Volumen 96 prøver
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) KingFisher Apex
Mængde 1 Pc.