Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher Apex tilbehør
Artikelnummer. 16502442 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
24 Kombihoved
96 DW Varmeblok
96 DW-hoved
96 KF Varmeblok
96 PCR-hoved
Kombinationshoved
Matrix varmeblok
PCR-pladevarmeblok
Pladeadapter
UV-lampe (udskiftning)
Varmeblok
Varmeblok 24
Varmeblok 96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16502442
Brand: Thermo Scientific™ 24075920
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KingFisher Apex er et fleksibelt system til forskellige typer prøvebehandlingsbehov, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein og celleoprensning fra praktisk talt enhver kilde.
KingFisher Apex er et fleksibelt system til forskellige typer prøvebehandlingsbehov, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein og celleoprensning fra praktisk talt enhver kilde. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet
  • Brugervenligt system til oprensning af prøver med høj kapacitet til automatisering af DNA/RNA-, protein- og celleoprensning
  • Giver alsidig og hurtig oprensning med reproducerbare resultater
  • Brugervenlig grænseflade med berøringsskærm, der giver brugeren mulighed for at kontrollere alle detaljer i applikationen og oprensningsprocessen
  • BindIx PC-software for ekstra bekvemmelighed
  • Omfattende udvalg af validerede protokoller til forskellige typer applikationer
  • Cloud-bibliotek til hurtig hentning af protokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 96 KF Varmeblok
Format 96
Volumen 96 prøver
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) KingFisher Apex
Mængde 1 Pc.