Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™-plast til 24 dybbrøndsformat
Artikelnummer. p-7163722 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
24 Combi tip comb
24 DW plate, barcoded, sterile
24 DW tip comb and plate
24 DW tip comb, plate, barcode
24 DW tip comb, plate, sterile
24 Deep Well plate, barcoded
24 Deep-well Plate
24 Deep-well Plate, Sterile
6-tip comb and 24 DW plate
Til brug med (udstyr):
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime
KingFisher Duo Prime, Flex og Presto
KingFisher Flex og Presto
Kun til brug med KingFisher Apex
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Pakke med 50
Artikelnummer. 16552452
Brand: Thermo Scientific™ 97002580
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-forbrugsvarer designet specielt til brug med KingFisher Flex-, Duo Prime- og Presto-instrumenterne.
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-plast designet specielt til brug med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto og Apex instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime og KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 24 Combi tip comb
Format 24 Deep-well Comb
Volumen 24 prøver
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Kun til brug med KingFisher Apex
Mængde 50/Cs.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.