Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™-plast til 24 dybbrøndsformat
Artikelnummer. 17140069 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
24 DW spidskam og plade
24 DW spidskam, plade, steril
24 DW spidskam, plade, stregkode
24 DW-plade, stregkodet, steril
24 Deep Well-plade, stregkodet
24 Dybbrøndsplade
24 Dybbrøndsplade, Steril
Kam med 24 kombispidser
Kam med 6 spidser og 24 DW-plade
Til brug med (udstyr):
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime
KingFisher Duo Prime, Flex og Presto
KingFisher Flex og Presto
Kun til brug med KingFisher Apex
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) unitSize
17140069 24 Deep Well-plade, stregkodet Kun til brug med KingFisher Apex -
16552452 Kam med 24 kombispidser Kun til brug med KingFisher Apex -
12653116 24 Dybbrøndsplade KingFisher Duo Prime, Flex og Presto Pakke med 50
12663116 24 Dybbrøndsplade, Steril KingFisher Duo Prime, Flex og Presto -
12624075 24 DW spidskam og plade KingFisher Flex og Presto Pakke med 50
12643116 Kam med 6 spidser og 24 DW-plade KingFisher Duo Prime Pakke med 48
17190069 24 DW spidskam, plade, stregkode Kun til brug med KingFisher Apex -
17150069 24 DW-plade, stregkodet, steril Kun til brug med KingFisher Apex -
17100079 24 DW spidskam, plade, steril KingFisher Apex -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 17140069 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 95040470B
Only null left
Add to basket
Add to basket
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-forbrugsvarer designet specielt til brug med KingFisher Flex-, Duo Prime- og Presto-instrumenterne.
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-plast designet specielt til brug med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto og Apex instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime og KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype 24 Deep Well-plade, stregkodet
Til brug med (udstyr) Kun til brug med KingFisher Apex
Mængde 50/Cs.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.