Få mere at vide
Beskrivning
Optimer din ydeevne med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics, der er designet specifikt til brug med KingFisher Flex, Presto Duo Prime og Apex-instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med: Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime og KingFisher Presto.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | 24 DW spidskam, plade, steril |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher Apex |
| Mængde | 50/Cs. |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.