Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™-plast til 24 dybbrøndsformat
Artikelnummer. 12663116 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
24 DW spidskam og plade
24 DW spidskam, plade, steril
24 DW spidskam, plade, stregkode
24 DW-plade, stregkodet, steril
24 Deep Well-plade, stregkodet
24 Dybbrøndplade
24 Dybbrøndplade, steril
Kam med 24 kombispidser
Kam med 6 spidser og 24 DW-plade
Til brug med (udstyr):
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime
KingFisher Duo Prime, Flex og Presto
KingFisher Flex og Presto
Kun til brug med KingFisher Apex
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 48
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12663116 24 Dybbrøndplade, steril KingFisher Duo Prime, Flex og Presto -
16552452 Kam med 24 kombispidser Kun til brug med KingFisher Apex -
12653116 24 Dybbrøndplade KingFisher Duo Prime, Flex og Presto Pakke med 50
12624075 24 DW spidskam og plade KingFisher Flex og Presto Pakke med 50
10727030 24 DW spidskam og plade KingFisher Flex og Presto Hver
12643116 Kam med 6 spidser og 24 DW-plade KingFisher Duo Prime Pakke med 48
17140069 24 Deep Well-plade, stregkodet Kun til brug med KingFisher Apex -
17190069 24 DW spidskam, plade, stregkode Kun til brug med KingFisher Apex -
17150069 24 DW-plade, stregkodet, steril Kun til brug med KingFisher Apex -
17100079 24 DW spidskam, plade, steril KingFisher Apex -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12663116 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 95040480
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-forbrugsvarer designet specielt til brug med KingFisher Flex-, Duo Prime- og Presto-instrumenterne.
Optimer din ydeevne med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics, der er designet specifikt til brug med KingFisher Flex, Presto Duo Prime og Apex-instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med: Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime og KingFisher Presto.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 24 Dybbrøndplade, steril
Format 24 Dybbrøndsplade
Volumen 24 prøver
Til brug med (udstyr) KingFisher Duo Prime, Flex og Presto