Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KF 38789
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18093802
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18093802 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18093802 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2748/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2375.00 DKK
    2244.90 DKK / 10mg
    Spare 130.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selective inhibitor of P-selectin-mediated cell adhesion
Selective inhibitor of P-selectin-mediated cell adhesion (IC50 = 1.97 μM) that displays no effects on L-selectin- and E-selectin-mediated adhesion. Blocks P-selectin-mediated binding in vitro and leukocyte accumulation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KF 38789
CAS 257292-29-8
Mængde 10 mg
Molekylær formel C19H21NO5S
Formel vægt 375.44
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 375.439