Få mere at vide
Ansell™ Kevlar™ Gule stofærmer med tommelfingeråbning
Artikelnummer. 12650962 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
254 mm
356 mm
457 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12650962 457 mm Pakke med 12
12640962 356 mm Pakke med 12
12630962 254 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12650962 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 70118180
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Automatisk strik liner af 100% Kevlar™ fiber. Giver optimal balance mellem fingerfærdighed og skæremodstand. Komfort og sikkert greb.
  • Konstrueret af højteknologi 100% Kevlar™ para-aramid korte fibre.
  • Enestående skæremodstand med fingerfærdighed.
  • De 100 % Dupont Kevlar™ konstruktionen giver en meget høj skæremodstand i forhold til vægt.
  • De fleste ærmer har tommelfingeråbninger til at beskytte håndledsområdet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Konstruktion Strikket
Produkttype Skærefast ærme
Materiale Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Farve Gul
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Genanvendelig
Sømtype Sømløst
Manchet stil Ærme
Certificeringer/compliance CE 0493, Kategori III
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 457 mm