Få mere at vide
Ansell™ Kevlar™ Gule stofærmer med tommelfingeråbning
Artikelnummer. 12640962 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
254 mm
356 mm
457 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12640962 356 mm Pakke med 12
12650962 457 mm Pakke med 12
12630962 254 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12640962 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 70114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.35 DKK
    610.12 DKK / Pakke med 12
    Spare 27.23 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Automatisk strik liner af 100% Kevlar™ fiber. Giver optimal balance mellem fingerfærdighed og skæremodstand. Komfort og sikkert greb.
  • Konstrueret af højteknologi 100% Kevlar™ Aramidfibre para-aramid korte fibre.
  • Enestående skæremodstand med fingerfærdighed.
  • De 100 % Dupont Kevlar™ Aramidfiberkonstruktion giver en meget høj skæremodstand i forhold til vægtforhold.
  • De fleste ærmer har tommelfingeråbninger til at beskytte håndledsområdet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Produkttype Skærefast ærme
Materiale DuPont™ Aramidfibre
Farve Gul
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Genanvendelig
Sømtype Sømløst
Længde (engelsk) 14 tommer
Længde (metrisk) 356 mm