Få mere at vide
Ansell™ Kevlar™ Gule stofærmer med tommelfingeråbning
Artikelnummer. 12630962 Shop alle Ansell produkter
Længde (metrisk):
254 mm
356 mm
457 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12630962
Brand: Ansell™ 7011010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Automatisk strik liner af 100% Kevlar™ fiber. Giver optimal balance mellem fingerfærdighed og skæremodstand. Komfort og sikkert greb.
  • Konstrueret af højteknologi 100% Kevlar™ para-aramid korte fibre.
  • Enestående skæremodstand med fingerfærdighed.
  • De 100 % Dupont Kevlar™ konstruktionen giver en meget høj skæremodstand i forhold til vægt.
  • De fleste ærmer har tommelfingeråbninger til at beskytte håndledsområdet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Konstruktion Strikket
Produkttype Skærefast ærme
Materiale Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Farve Gul
Sterilitet Non-sterile
Engangs Reusable
Sømtype Seamless
Manchet stil Ærme
Certificeringer/compliance CE 0493, Kategori III
Længde (engelsk) 10 in.
Længde (metrisk) 254 mm