Få mere at vide
Ketotifen, TRC
Artikelnummer. 30180334
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30180334 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK315413100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketotifen
CAS 34580-13-7
Molekylær formel C19 H19 N O S
Mængde 100 mg
Synonym Ketotifen, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)- (9CI), (±)-Ketotifen, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-d]thiophene-10(9H)-one, HC 20-511
InChI formel InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3
SMIL CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC navn 10-(1-methylpiperidin-4-yliden)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiofen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 309.43
Formel vægt 309.1187