Få mere at vide
Ketotifen N-Oxide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketotifen N-Oxide Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO2S.ClH/c1-20(22)9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-23-19;/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1H/b18-13-; |
| Formel vægt | 361.1 |