Få mere at vide
Ketotifen, Mikromol™
Beskrivelse
Ketotifen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketotifen |
| CAS | 34580-13-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketotifen |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C19 H19 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ketotifen |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1 |
| IUPAC navn | 10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one |
| Vis mere |