Få mere at vide
Ketotifen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049261
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049261 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049261 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0180.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketotifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketotifen
CAS 34580-13-7
Analyt- eller komponentnavne Ketotifen
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C19 H19 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ketotifen
InChI formel InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3
SMIL CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC navn 10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 309.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 309.1187 g/mol