Få mere at vide
Ketotifenhydrogenfumarat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463589
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463589 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463589 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0180.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketotifen Hydrogen Fumarate
CAS 34580-14-8
Analyt- eller komponentnavne Ketotifen Hydrogen Fumarate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, HC 20511 fumarate, Ketotifen fumarate, Ketotifen hydrogen fumarate, Totifen, Zaditen, Zaditor, Zasten, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate
InChI formel InChI=1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Løsningstype Fedt
SMIL CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-men-2-enedioinsyre; 10-(1-methylpiperidin-4-yliden)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiofen-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 425.5
Mængde 10 mg
Formel vægt 425,1297 g/mol