Få mere at vide
Ketotifen hydrogenfumarat 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458634
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458634 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458634 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0180.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Ketotifen hydrogenfumarat 1,0 mg/ml i methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketotifen Hydrogen Fumarate
CAS 34580-14-8
Analyt- eller komponentnavne Ketotifen Hydrogen Fumarate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10 H-Benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2 E)-2-butenedioate (1:1), 10 H-Benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate
InChI formel InChI=1 S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11 H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMIL CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-men-2-enedioinsyre; 10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5 H-benzo[1,2] cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 425.5
Mængde 1 ml
Formel vægt 425,1297 g/mol