Få mere at vide
Ketotifenfumarat, 99%
Beskrivelse
Ketotifen fumaratin er en H1-receptorantagonist. I sin oftalmiske form bruges det til behandling af allergisk konjunktivitis eller de kløende røde øjne forårsaget af allergier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselig i vand (10 mg/ml), DMSO (100 mM) og methanol.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketotifen fumarate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 14,5307 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (10 mg/ml), DMSO (100 mM) og methanol. |
| Formel vægt | 425.5 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |