missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ketotifen EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Ketotifen EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol |
| CAS | 59743-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H23 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. B (EP), Ketotifen Imp. B (EP), (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity B, Ketotifen Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO2S/c1-21-10-7-15(8-11-21)20(22)16-6-4-3-5-14(16)13-18(23-2)19-17(20)9-12-24-19/h3-6,9,12-13,15,22H,7-8,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | COC1=Cc2ccccc2C(O)(C3CCN(C)CC3)c4ccsc14 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-10-(1-methylpiperidin-4-yl)benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-10-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?